Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Osteopontin Mouse Recombinant Antibody [clone: OSP/8693R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316812-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316812-100
Anti-Osteopontin Mouse Recombinant Antibody [clone: OSP/8693R]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [OSP/8693R] antibody to Osteopontin for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human, canine, human, mink, mouse, rabbit, rat and turkey.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Functional Studies, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ ml, WB: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml

Type: Primary
Antigen: Osteopontin
Clonality: Recombinant
Clone: OSP/8693R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Dog;Human;Mink;Mouse;Rabbit;Rat;Turkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité