Anti-PCNA Rabbit Recombinant Antibody [clone: PCNA/8303R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316871-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316871-100
Anti-PCNA Rabbit Recombinant Antibody [clone: PCNA/8303R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [PCNA/8303R] antibody to PCNA for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: PCNA
Clonality: Recombinant
Clone: PCNA/8303R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité