Anti-PGP9.5 Mouse Recombinant Antibody [clone: rUCHL1/8057]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316895-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316895-100
Anti-PGP9.5 Mouse Recombinant Antibody [clone: rUCHL1/8057]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rUCHL1/8057] antibody to PGP9.5 for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ ml, WB: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: PGP9.5
Clonality: Recombinant
Clone: rUCHL1/8057
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité