Anti-S1A5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S100A5/7472]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316983-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316983-100
Anti-S1A5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S100A5/7472]
Anticorps
Mouse monoclonal [S100A5/7472] antibody to S1A5 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: S1A5
Clonality: Monoclonal
Clone: S100A5/7472
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité