Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MARCKS Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA104335-100EA 500 EUR InStock
ANTIA104335-100 ANTIA104335-50
Anti-MARCKS Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody to MARCKS for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from human and monkey.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:5,000 to 1:10,000, ICC/IF: 1:500 to 1:1,000, IHC: 1:500 to 1:1,000

Type: Primary
Antigen: MARCKS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité