Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ki67 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA104340-100EA 500 EUR InStock
ANTIA104340-100 ANTIA104340-50
Anti-Ki67 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody to Ki67 for WB and ICC/IF with samples derived from human, rat and mouse.

  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:5,000, ICC/IF: 1:1,000 to 1:5,000

Type: Primary
Antigen: Ki67
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité