Anti-ERp57 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121548-600EA 430 EUR InStock
ANTIA121548-600 ANTIA121548-15
Anti-ERp57 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to ERp57 for WB, IF, IHC-P and IHC-Fr with samples derived from human, rat, mouse, canine and monkey.
  • Validated applications: WB, IF, IHC-P, IHC to Fr
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000, IF: 1:50 to 1:500, IHC-P: 1:200 to 1:1,000, IHC to Fr: 1:200 to 1:1,000
Type: Primary
Antigen: ERp57
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Dog, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité