Anti-REP1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121631-2EA 615 EUR InStock
ANTIA121631-2 ANTIA121631-800
Anti-REP1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to REP1 for WB with samples derived from human, rat, mouse, canine and monkey.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000
Type: Primary
Antigen: REP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Dog, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité