Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YFP Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121676-300EA 455 EUR InStock
ANTIA121676-300
Anti-YFP Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to YFP for WB, IF, IHC-P, IHC-Fr and IEM with samples derived from YFP, GFP and EGFP and Venus from Aequorea victoria..

  • Validated applications: WB, IF, IHC-P, IHC to Fr, IEM
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000, IF: 1:50 to 1:1,000, IHC-P: 1:50 to 1:1,000, IHC to Fr: 1:50 to 1:1,000

Type: Primary
Antigen: YFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: YFP, GFP, EGFP and Venus from Aequorea victoria.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité