Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D12]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121801-100EA 285 EUR InStock
ANTIA121801-100
Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D12]
Anticorps
Mouse monoclonal [3D12] antibody to HLA E for Flow Cytometry, IP and ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, ELISA
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA E
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité