Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TPX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TPX2-01]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121811-100EA 285 EUR InStock
ANTIA121811-100
Anti-TPX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TPX2-01]
Anticorps
Mouse monoclonal [TPX2-01] antibody to TPX2 for IP, WB, IHC-P, ICC and ELISA with samples derived from Rat, Mouse and Human.

  • Validated applications: IP, WB, IHC-P, ICC, ELISA

Type: Primary
Antigen: TPX2
Clonality: Monoclonal
Clone: TPX2-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat, Mouse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité