Anti-MEK1 + MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121815-50EA 240 EUR InStock
ANTIA121815-50
Anti-MEK1 + MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to MEK1 + MEK2 for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 0,5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MEK1 + MEK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité