Anti-CRISPR-Cas9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA104346-100EA 500 EUR InStock
ANTIA104346-100 ANTIA104346-50
Anti-CRISPR-Cas9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CRISPR-Cas9 for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Streptococcus pyogenes.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB (on Cas9 transfected cells): 1:1000 to 1:1:2000, WB (on pure Cas9 protein): 1:10000, ICC/IF: 1:1000 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: CRISPR-Cas9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Streptococcus pyogenes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité