Anti-TRAC-1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121155-100EA 460 EUR InStock
ANTIA121155-100
Anti-TRAC-1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to TRAC-1 for ELISA, IF and Flow Cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, IF, flow cytometry
Type: Primary
Antigen: TRAC-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité