Anti-GRIN2A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121167-100EA 460 EUR InStock
ANTIA121167-100
Anti-GRIN2A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to GRIN2A for ELISA and IF with samples derived from mouse.
  • Validated applications: ELISA, IF
Type: Primary
Antigen: GRIN2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité