Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB27A Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121563-500EA 615 EUR InStock
ANTIA121563-500 ANTIA121563-200
Anti-RAB27A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to RAB27A for WB, IF, IHC-P and IHC-Fr with samples derived from human, rat, mouse, canine and monkey.

  • Validated applications: WB, IF, IHC-P, IHC to Fr
  • Recommended dilutions: WB: 1:250 to 1:2000, IF: 1:50 to 1:200, IHC-P: 1:50 to 1:400, IHC to Fr: 1:50 to 1:400

Type: Primary
Antigen: RAB27A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat;Mouse;Dog;Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité