Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UIS4 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121573-1EA 770 EUR InStock
ANTIA121573-1 ANTIA121573-400
Anti-UIS4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to UIS4 for IF with samples derived from Plasmodium berghei.

  • Validated applications: IF
  • Recommended dilutions: IF: 1:250 to 1:1000

Type: Primary
Antigen: UIS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Plasmodium berghei

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité