Anti-HIF-1 alpha Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121625-600EA 455 EUR InStock
ANTIA121625-600
Anti-HIF-1 alpha Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to HIF-1 alpha for WB with samples derived from human, mouse and canine.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: HIF-1 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité