Anti-HLA F Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D11]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121802-100EA 285 EUR InStock
ANTIA121802-100
Anti-HLA F Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D11]
Anticorps
Mouse monoclonal [3D11] antibody to HLA F for Flow Cytometry and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA F
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité