Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D12] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121830-100EA 445 EUR InStock
ANTIA121830-100
Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D12] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [3D12] antibody to HLA E (PE) for Flow Cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA E
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D12
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité