Anti-CD263 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TRAIL-R3-02] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121840-100EA 335 EUR InStock
ANTIA121840-100
Anti-CD263 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TRAIL-R3-02] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Mouse monoclonal [TRAIL-R3-02] antibody to CD263 (APC) for Flow Cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD263
Clonality: Monoclonal
Clone: TRAIL-R3-02
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité