Anti-CD151 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 50-6] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121860-100EA 335 EUR InStock
ANTIA121860-100
Anti-CD151 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 50-6] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [50-6] antibody to CD151 (PE) for Flow Cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent / 100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension.
Type: Primary
Antigen: CD151
Clonality: Monoclonal
Clone: 50-6
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité