Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (PerCP-Cyanine 5.5)

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121943-100EA 470 EUR InStock
ANTIA121943-100
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (PerCP-Cyanine 5.5)
Anticorps
Mouse monoclonal [UCHT1] antibody to CD3 (PerCP-Cyanine 5.5) for Flow Cytometry with samples derived from human and Non-Human Primates.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 4 µl reagent / 100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension.

Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT1
Conjugation: PerCP-Cyanine 5.5
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité