Anti-KIR2DL4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: mAb#33] (PE-Cyanine 7)
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA121983-100EA 360 EUR InStock
ANTIA121983-100
Anti-KIR2DL4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: mAb#33] (PE-Cyanine 7)
Anticorps
Mouse monoclonal [mAb#33] antibody to KIR2DL4 (PE-Cyanine 7) for Flow Cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 4 µl reagent / 100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension.
Type: Primary
Antigen: KIR2DL4
Clonality: Monoclonal
Clone: mAb#33
Conjugation: PE-Cyanine 7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité