Anti-CD45 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-28] (APC (Allophycocyanin)-Cy7®)
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA122100-100EA 360 EUR InStock
ANTIA122100-100
Anti-CD45 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-28] (APC (Allophycocyanin)-Cy7®)
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-28] antibody to CD45 (APC-Cyanine 7) for Flow Cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 4 µl reagent / 100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension.
Type: Primary
Antigen: CD45
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-28
Conjugation: APC (Allophycocyanin)-Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité