Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD80 Armenian Hamster Monoclonal Antibody [clone: 16-10A1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA242896-100EA 250 EUR InStock
ANTIA242896-100
Anti-CD80 Armenian Hamster Monoclonal Antibody [clone: 16-10A1]
Anticorps
Armenian hamster monoclonal [16-10A1] antibody to CD80 for IHC-Fr, IP, Flow Cytometry and Functional Studies with samples derived from mouse and canine.

  • Validated applications: IHC to Fr, IP, flow cytometry, Functional Studies
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Monoclonal
Clone: 16-10A1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG2
Reactivity: Mouse;Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité