Anti-TCR C beta 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JOVI.1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA242904-100EA 255 EUR InStock
ANTIA242904-100
Anti-TCR C beta 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JOVI.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [JOVI.1] antibody to TCR C beta 1 for Flow Cytometry, IP and IHC-Fr with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, IHC to Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 2 to 6 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TCR C beta 1
Clonality: Monoclonal
Clone: JOVI.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité