Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-cTnI Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT142] (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA165-100EA 430 EUR InStock
ANTIA165-100
Anti-cTnI Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT142] (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Mouse monoclonal (KT142) antibody to cTnI (HRP) for WB and sELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, sELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1/500 to 1/5000, sELISA: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: cTnI
Clonality: Monoclonal
Clone: KT142
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité