Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA10906-100EA 515 EUR InStock
ANTIA10906-100
Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Cytokeratin 18 (phospho Ser33) for WB and IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:50 to 1:100
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité