Anti-C Reactive Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA11127-100EA 400 EUR InStock
ANTIA11127-100
Anti-C Reactive Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to C Reactive Protein for WB and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: C Reactive Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité