Anti-ABCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA12095-100EA 400 EUR InStock
ANTIA12095-100
Anti-ABCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to ABCA1 for ICC/IF with samples derived from mouse and rat.
  • Validated applications: ICC/IF
  • Recommended dilutions: ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: ABCA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité