Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA17345-100EA 115 EUR InStock
ANTIA17345-100
Anti-IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Goat Anti-Rabbit IgG H&L Antibody (HRP) for WB, IHC and ELISA with samples derived from rabbit.

  • Validated applications: WB, IHC, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 1:10000, WB: 1:2000 to 1:10000, IHC: 1:50 to 1:200

Type: Secondary
Antigen: IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité