Anti-Synaptotagmin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA12750-100EA 400 EUR InStock
ANTIA12750-100
Anti-Synaptotagmin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Synaptotagmin for WB and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, ICC/IF: 1:50 to 1:20
Type: Primary
Antigen: Synaptotagmin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité