Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-TP53-1F7]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250174-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250174-100
Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-TP53-1F7]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-TP53-1F7] antibody to p53 for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-TP53-1F7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité