Anti-Transthyretin Mouse Monoclonal Antibody [clone: TTR/4295]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250226-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250226-100
Anti-Transthyretin Mouse Monoclonal Antibody [clone: TTR/4295]
Anticorps
Mouse monoclonal [TTR/4295] antibody to Transthyretin for WB and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 2 to 4 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Transthyretin
Clonality: Monoclonal
Clone: TTR/4295
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité