Anti-TRP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TYRP1/1564R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250258-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250258-100
Anti-TRP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TYRP1/1564R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [TYRP1/1564R] antibody to TRP1 for IHC-P with samples derived from Human and Mouse.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TRP1
Clonality: Recombinant
Clone: TYRP1/1564R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité