Anti-Wilms Tumor Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F-H2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250330-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250330-100
Anti-Wilms Tumor Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F-H2]
Anticorps
Mouse monoclonal [6F-H2] antibody to Wilms Tumor Protein for IHC-P with samples derived from Human and Rat.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Wilms Tumor Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: 6F-H2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité