Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RCAS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-EBAG9-1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250491-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250491-100
Anti-RCAS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-EBAG9-1]
Anticorps
Mouse monoclonal [CPTC-EBAG9-1] antibody to RCAS1 for IF and IHC-P with samples derived from Human.

  • Validated applications: IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: RCAS1
Clonality: Monoclonal
Clone: CPTC-EBAG9-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2c kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité