Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C5/473 + CD5/54/F6]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250531-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250531-100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C5/473 + CD5/54/F6]
Anticorps
Mouse monoclonal [C5/473 + CD5/54/F6] antibody to CD5 for ELISA and IHC-P with samples derived from Human, Rabbit, Bovine and Rat.
  • Validated applications: ELISA, IHC-P
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: C5/473 + CD5/54/F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity: Human, Rabbit, Bovine, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité