Anti-CD6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: C6/2884R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250543-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250543-100
Anti-CD6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: C6/2884R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [C6/2884R] antibody to CD6 for Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD6
Clonality: Recombinant
Clone: C6/2884R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité