Anti-CD34 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HPCA1/1806R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250683-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250683-100
Anti-CD34 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HPCA1/1806R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [HPCA1/1806R] antibody to CD34 for Flow Cytometry and IHC-P with samples derived from Human and Rat.
  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 2 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Recombinant
Clone: HPCA1/1806R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité