Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: T8P2G4*A6]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250699-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250699-100
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: T8P2G4*A6]
Anticorps
Mouse monoclonal [T8P2G4*A6] antibody to CD40 for IF and Flow Cytometry with samples derived from Human.

  • Validated applications: IF, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells

Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Monoclonal
Clone: T8P2G4*A6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité