Anti-CD47 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IAP/964]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250729-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250729-100
Anti-CD47 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IAP/964]
Anticorps
Mouse monoclonal [IAP/964] antibody to CD47 for Functional Studies, WB, Flow Cytometry and IF with samples derived from Human.
  • Validated applications: Functional Studies, WB, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality: Monoclonal
Clone: IAP/964
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité