Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: BRD469 + BRD494 + BRD.3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250997-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250997-100
Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: BRD469 + BRD494 + BRD.3]
Anticorps
Mouse monoclonal [BRD469 + BRD494 + BRD.3] antibody to BrdU for IHC-P.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
  • Host: Mouse
  • Clonality: Oligoclonal
  • Isotype: IgG1, kappa + IgG1, kappa + IgG1, kappa
  • Conjugate: Unconjugated
Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Monoclonal
Clone: BRD469 + BRD494 + BRD.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité