Anti-Keratin 76 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRTH/1576R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251011-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251011-100
Anti-Keratin 76 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRTH/1576R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [KRTH/1576R] antibody to Keratin 76 for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 0,25 to 0,5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Keratin 76
Clonality: Recombinant
Clone: KRTH/1576R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité