Anti-BrdU Rabbit Recombinant Antibody [clone: BRD/1539R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251026-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251026-100
Anti-BrdU Rabbit Recombinant Antibody [clone: BRD/1539R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [BRD/1539R] antibody to BrdU for ELISA.
  • Validated applications: ELISA
  • Host: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Conjugate: Unconjugated
Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Recombinant
Clone: BRD/1539R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité