Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPT/1028]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251059-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251059-100
Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPT/1028]
Anticorps
Mouse monoclonal [CPT/1028] antibody to Calprotectin for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Calprotectin
Clonality: Monoclonal
Clone: CPT/1028
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité