Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 193-27]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251079-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251079-100
Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 193-27]
Anticorps
Mouse monoclonal [193-27] antibody to CD59 for Functional Studies, Flow Cytometry and IF with samples derived from Human.
  • Validated applications: Functional Studies, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Monoclonal
Clone: 193-27
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité