Anti-N Cadherin Mouse Recombinant Antibody [clone: rCDH2/1426]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251241-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251241-100
Anti-N Cadherin Mouse Recombinant Antibody [clone: rCDH2/1426]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rCDH2/1426] antibody to N Cadherin for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: N Cadherin
Clonality: Recombinant
Clone: rCDH2/1426
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité