Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BTLA Mouse Monoclonal Antibody [clone: BTLA/1528]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251494-100EA 500 EUR InStock
ANTIA251494-100
Anti-BTLA Mouse Monoclonal Antibody [clone: BTLA/1528]
Anticorps
Mouse monoclonal [BTLA/1528] antibody to BTLA for ELISA with samples derived from Human.

  • Validated applications: ELISA

Type: Primary
Antigen: BTLA
Clonality: Monoclonal
Clone: BTLA/1528
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité